1-(3-Bromopropyl)pyrrole 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
|
Warning
|
B1623-1G
B1623-5G
TCIAB1623-1GEA
0
CNY
TCIAB1623-1G
TCIAB1623-5G
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
分子式:
C₇H₁₀BrN 分子量: 188.07 g/mol 沸点: 78°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00191324 CAS号: 100779-91-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |