癸酸乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
羊蜡酸乙酯, 正癸酸乙酯
165000050
165001000
165005000
ACRO165000050EA
0
CNY
ACRO165000050
ACRO165001000
ACRO165005000
癸酸乙酯 99+%
癸酸乙酯
分子式:
C₁₂H₂₄O₂ 分子量: 200.32 g/mol 沸点: 245 °C (760 mmHg) 溶点: –20 °C 密度: 0.8665 g/cm³ 闪点: 102 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009581 CAS号: 110-38-3 EINECS: 203-761-9 Merck Index: 13,03811 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
Density | (20°C) 0.864 to 0.869 kg/l |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |