2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1598-25G B1598-5G
TCIAB1598-25GEA 0 CNY
TCIAB1598-25G TCIAB1598-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (通过GC)
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
分子式: C₆H₁₁BrO₂
沸点: 74°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191321
CAS号: 37865-96-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %