cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
B1573-1G B1573-25G B1573-5G
TCIAB1573-1GEA 0 CNY
TCIAB1573-1G TCIAB1573-25G TCIAB1573-5G
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (通过HPLC)
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
分子式: C₁₄H₁₂O₄S₂
MDL编号: MFCD00010140
CAS号: 963-15-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%