4,4'-(4,4'-异亚丙基二苯基-1,1'-二氧)二苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1551-25G B1551-250G
TCIAB1551-25GEA 0 CNY
TCIAB1551-25G TCIAB1551-250G
4,4'-(4,4'-异亚丙基二苯基-1,1'-二氧)二苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4,4'-(4,4'-异亚丙基二苯基-1,1'-二氧)二苯胺
分子式: C₂₇H₂₆N₂O₂
MDL编号: MFCD00039152
CAS号: 13080-86-9
EINECS: 235-985-8
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C