1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1530-25G B1530-500G
TCIAB1530-25GEA 0 CNY
TCIAB1530-25G TCIAB1530-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (通过GC)
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
分子式: C₁₀H₁₄O₂
沸点: 235°C
闪点: 118°C
MDL编号: MFCD00025903
CAS号: 6770-38-3
EINECS: 229-828-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %