1,4-苯二甲硫醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1521-1G B1521-5G
TCIAB1521-1GEA 0 CNY
TCIAB1521-1G TCIAB1521-5G
1,4-苯二甲硫醇 ≥98.0% (通过GC)
1,4-苯二甲硫醇
分子式: C₈H₁₀S₂
沸点: 156°C
MDL编号: MFCD00004872
CAS号: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C