叔丁基甲基硫醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
B1475-25ML B1475-5ML
TCIAB1475-25MLEA 0 CNY
TCIAB1475-25ML TCIAB1475-5ML
叔丁基甲基硫醚 ≥98.0% (by GC)
叔丁基甲基硫醚
分子式: C₅H₁₂S
分子量: 104.21 g/mol
沸点: 102°C
闪点: –3°C
MDL编号: MFCD00008840
CAS号: 6163-64-0
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %