1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B1442-25G B1442-500G
TCIAB1442-25GEA 0 CNY
TCIAB1442-25G TCIAB1442-500G
1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯 ≥97.0% (通过GC)
1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯
分子式: C₁₄H₁₆N₂O₂
沸点: 106°C
溶点: -10°C
闪点: 153°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00142493
CAS号: 2778-42-9
EINECS: 220-474-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %