2,2-双(4-羧基苯基)六氟丙烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1401-25G B1401-5G
TCIAB1401-25GEA 0 CNY
TCIAB1401-25G TCIAB1401-5G
2,2-双(4-羧基苯基)六氟丙烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2-双(4-羧基苯基)六氟丙烷
分子式: C₁₇H₁₀F₆O₄
MDL编号: MFCD00040931
CAS号: 1171-47-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %