羧乙基锗倍半氧化物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
GE 132
B1367-25G
B1367-5G
TCIAB1367-25GEA
0
CNY
TCIAB1367-25G
TCIAB1367-5G
羧乙基锗倍半氧化物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
羧乙基锗倍半氧化物
分子式:
C₆H₁₀Ge₂O₇ 分子量: 339.40 g/mol |
MDL编号:
MFCD00049319 CAS号: 12758-40-6 EINECS: 235-800-0 Merck Index: 14,07795 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |