3,4-Bis(4-acetoxyphenyl)-2,4-hexadiene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1366-1G B1366-100MG
TCIAB1366-1GEA 0 CNY
TCIAB1366-1G TCIAB1366-100MG
3,4-Bis(4-acetoxyphenyl)-2,4-hexadiene ≥95.0% (通过GC)
3,4-Bis(4-acetoxyphenyl)-2,4-hexadiene
分子式: C₂₂H₂₂O₄
MDL编号: MFCD00063286
CAS号: 84-19-5
EINECS: 201-520-2
Merck Index: 14,03104
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C