Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
B1364-25ML B1364-500ML
TCIAB1364-25MLEA 0 CNY
TCIAB1364-25ML TCIAB1364-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (通过GC)
Bis(2-ethoxyethyl)amine
分子式: C₈H₁₉NO₂
沸点: 200°C
MDL编号: MFCD00039904
CAS号: 124-21-0
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %