双酚 A 双氯甲酸酯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Isopropylidenediphenol Bis(chloroformate), Bisphenol A Bis(chloroformate)
B1335-1G B1335-5G
TCIAB1335-1GEA 0 CNY
TCIAB1335-1G TCIAB1335-5G
双酚 A 双氯甲酸酯 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
双酚 A 双氯甲酸酯
分子式: C₁₇H₁₄Cl₂O₄
沸点: 216°C
MDL编号: MFCD00060109
CAS号: 2024-88-6
EINECS: 217-970-8
UN号: 2923
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency