9,10-Bis(chloromethyl)anthracene ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
B1327-25G
B1327-5G
TCIAB1327-25GEA
0
CNY
TCIAB1327-25G
TCIAB1327-5G
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
9,10-Bis(chloromethyl)anthracene
分子式:
C₁₆H₁₂Cl₂ |
MDL编号:
MFCD00045388 CAS号: 10387-13-0 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Toluene | very faint turbidity |