2,2,2-三氟乙醚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,2,2-三氟乙基醚, 氟替尔
B1293-1G B1293-5G
TCIAB1293-1GEA 0 CNY
TCIAB1293-1G TCIAB1293-5G
2,2,2-三氟乙醚 ≥99.0% (by GC)
2,2,2-三氟乙醚
分子式: C₄H₄F₆O
分子量: 182.07 g/mol
沸点: 64°C
闪点: 1°C
MDL编号: MFCD00010604
CAS号: 333-36-8
UN号: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 14,04201
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %