双二甲胺基乙基醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-(二甲氨基)乙醚, 2,2′-氧基二(N,N-二甲基乙胺)
B1291-25ML B1291-500ML
TCIAB1291-25MLEA 0 CNY
TCIAB1291-25ML TCIAB1291-500ML
双二甲胺基乙基醚 ≥98.0% (by GC)
双二甲胺基乙基醚
分子式: C₈H₂₀N₂O
沸点: 80°C
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00059199
CAS号: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
UN号: 2929
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %