1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
B1229-1G
B1229-5G
TCIAB1229-1GEA
0
CNY
TCIAB1229-1G
TCIAB1229-5G
1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane
分子式:
C₁₆H₂₀N₂S₂ |
MDL编号:
MFCD00006366 CAS号: 64691-70-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 51.0 deg-C |