1,3-环己二甲胺(异构体混合物) cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B1005-25ML B1005-500ML
TCIAB1005-25MLEA 0 CNY
TCIAB1005-25ML TCIAB1005-500ML
1,3-环己二甲胺(异构体混合物) cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,3-环己二甲胺(异构体混合物)
分子式: C₈H₁₈N₂
闪点: 113°C
MDL编号: MFCD00001522
CAS号: 2579-20-6
EINECS: 219-941-5
UN号: 2735
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %