N,N-双(3-氨丙基)甲胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-1,3-propanediamine
B0821-25ML B0821-500ML
TCIAB0821-25MLEA 0 CNY
TCIAB0821-25ML TCIAB0821-500ML
N,N-双(3-氨丙基)甲胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-双(3-氨丙基)甲胺
分子式: C₇H₁₉N₃
分子量: 145.25 g/mol
闪点: 105°C
MDL编号: MFCD00008217
CAS号: 105-83-9
EINECS: 203-336-8
UN号: 2927
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be33a831cd295ec4971bff7786360be170852e71&vid=be33a831cd295ec4971bff7786360be170852e71&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %