2-溴己酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 邻溴己酸
B0601-25G B0601-500G
TCIAB0601-25GEA 0 CNY
TCIAB0601-25G TCIAB0601-500G
2-溴己酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-溴己酸
分子式: C₆H₁₁BrO₂
分子量: 195.06 g/mol
MDL编号: MFCD00004218
CAS号: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
UN号: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01415
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %