4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B0395-25G B0395-500G
TCIAB0395-25GEA 0 CNY
TCIAB0395-25G TCIAB0395-500G
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (通过滴定分析)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
分子式: C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O
MDL编号: MFCD00041885
CAS号: 117-61-3
EINECS: 204-200-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 70.0 %
Water max. 30.0 %