3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B0285-1G B0285-100MG
TCIAB0285-1GEA 0 CNY
TCIAB0285-1G TCIAB0285-100MG
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (通过HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan
分子式: C₂₀H₁₈N₄
MDL编号: MFCD00059316
CAS号: 13412-07-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%