3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B0277-1G
B0277-100MG
TCIAB0277-1GEA
0
CNY
TCIAB0277-1G
TCIAB0277-100MG
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan ≥95.0% (通过HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan
分子式:
C₂₅H₂₀N₄ |
MDL编号:
MFCD00059680 CAS号: 21520-85-4 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |