2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B0130-25ML
B0130-500ML
TCIAB0130-25MLEA
0
CNY
TCIAB0130-25ML
TCIAB0130-500ML
2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (通过GC)
2-Ethylhexyl butyrate
分子式:
C₁₂H₂₄O₂ 沸点: 237°C |
MDL编号:
MFCD00059428 CAS号: 25415-84-3 EINECS: 246-959-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |