5-(Benzoylamino)valeric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
B0101-1G B0101-100MG B0101-5G
TCIAB0101-1GEA 0 CNY
TCIAB0101-1G TCIAB0101-100MG TCIAB0101-5G
5-(Benzoylamino)valeric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-(Benzoylamino)valeric acid
分子式: C₁₂H₁₅NO₃
MDL编号: MFCD00021790
CAS号: 15647-47-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C