苯磺酸钠 ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 苯磺酸
B0035-25G B0035-500G
TCIAB0035-25GEA 0 CNY
TCIAB0035-25G TCIAB0035-500G
苯磺酸钠 ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
苯磺酸钠
分子式: C₆H₆O₃S
分子量: 180.15 g/mol
MDL编号: MFCD00065179
CAS号: 515-42-4
EINECS: 208-198-2
Merck Index: 14,01070
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 %