苯磺酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
B0030-25G B0030-500G
TCIAB0030-25GEA 0 CNY
TCIAB0030-25G TCIAB0030-500G
苯磺酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
苯磺酸
分子式: C₆H₆O₃S
分子量: 158.18 g/mol
沸点: 319
溶点: 50
MDL编号: MFCD00011689
CAS号: 98-11-3
UN号: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water transparency
Water 9.0 to 12.0 %