3-Aminopiperidin-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A2417-1G A2417-5G
TCIAA2417-1GEA 0 CNY
TCIAA2417-1G TCIAA2417-5G
3-Aminopiperidin-2-one ≥98.0% (通过GC)
3-Aminopiperidin-2-one
分子式: C5H10N2O
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD06809610
CAS号: 1892-22-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %