N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
A2409-1G A2409-100MG
TCIAA2409-1GEA 0 CNY
TCIAA2409-1G TCIAA2409-100MG
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride
分子式: C₁₆H₂₁ClN₂O₂S
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00012559
CAS号: 61714-27-0
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C