N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
A2408-25MG A2408-500MG
TCIAA2408-25MGEA 0 CNY
TCIAA2408-25MG TCIAA2408-500MG
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulphonamide hydrochloride
分子式: C₁₄H₁₈N₂O₂S
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00058052
CAS号: 89108-46-3