11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, Amino-PEG3-Azide, 11-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl Azide, Azido-PEG3-Amine
A2363-1G A2363-5G
TCIAA2363-1GEA 0 CNY
TCIAA2363-1G TCIAA2363-5G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
分子式: C₈H₁₈N₄O₃
分子量: 218.26 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00269874
CAS号: 134179-38-7
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %