硫代乙醇酸铵 ∼60% in water
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
巯基乙酸
A2217-25G
A2217-500G
TCIAA2217-25GEA
0
CNY
TCIAA2217-25G
TCIAA2217-500G
硫代乙醇酸铵 ∼60% in water
硫代乙醇酸铵
分子式:
C₂H₇NO₂S 分子量: 109.14 g/mol |
MDL编号:
MFCD00137451 CAS号: 5421-46-5 EINECS: 226-540-9 UN号: 2922 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Iodometric titration) | 57.0 to 63.0 w/w% |