Nα-乙酰基-L-赖氨酸 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Nalpha-Acetyl-L-lysine, Ac-Lys-OH
A2171-1G A2171-5G
TCIAA2171-1GEA 0 CNY
TCIAA2171-1G TCIAA2171-5G
Nα-乙酰基-L-赖氨酸 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Nα-乙酰基-L-赖氨酸
分子式: C₈H₁₆N₂O₃
分子量: 188.23 g/mol
溶点: 254°C
MDL编号: MFCD00008233
CAS号: 1946-82-3
EINECS: 217-747-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=4, H2O)