DL-N-乙酰高半胱氨酸硫内酯 ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
供应商: TCI
Synonyms: 2-乙酰胺基-4-巯基丁酸-γ-硫代内酯
A2144-25G A2144-5G
TCIAA2144-25GEA 0 CNY
TCIAA2144-25G TCIAA2144-5G
DL-N-乙酰高半胱氨酸硫内酯 ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
DL-N-乙酰高半胱氨酸硫内酯
分子式: C₆H₉NO₂S
分子量: 159.20 g/mol
MDL编号: MFCD00005480
CAS号: 1195-16-0
EINECS: 214-793-8
Merck Index: 14,02320
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C