Boc-Phe(4-NH2)-OH ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Boc-4-氨基-L-苯丙氨酸
A2131-1G A2131-5G
TCIAA2131-1GEA 0 CNY
TCIAA2131-1G TCIAA2131-5G
Boc-Phe(4-NH2)-OH ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-Phe(4-NH2)-OH
分子式: C₁₄H₂₀N₂O₄
分子量: 280.3 g/mol
MDL编号: MFCD00038139
CAS号: 55533-24-9
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +29.0 deg (C=1, MeOH)