硫唑嘌呤 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 6-[(1-甲基-4-硝基-1H-咪唑-5-基)硫代]-1H-嘌呤
A2069-25G A2069-5G
TCIAA2069-25GEA 0 CNY
TCIAA2069-25G TCIAA2069-5G
硫唑嘌呤 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
硫唑嘌呤
分子式: C₉H₇N₇O₂S
分子量: 277.26 g/mol
溶点: 244°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00069203
CAS号: 446-86-6
EINECS: 207-175-4
Merck Index: 14,00902
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %