5-氮杂胞嘧啶核苷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-氨基-1-(β-D-呋喃核糖基)-1,3,5-三嗪-2(1H)-酮, 阿扎胞苷
A2033-1G A2033-100MG
TCIAA2033-1GEA 0 CNY
TCIAA2033-1G TCIAA2033-100MG
5-氮杂胞嘧啶核苷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-氮杂胞嘧啶核苷
分子式: C₈H₁₂N₄O₅
分子量: 244.21 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00006539
CAS号: 320-67-2
EINECS: 206-280-2
Merck Index: 14,00887
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %