6′-甲氧基-2′-萘乙酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
A2030-25G A2030-500G
TCIAA2030-25GEA 0 CNY
TCIAA2030-25G TCIAA2030-500G
6′-甲氧基-2′-萘乙酮 ≥98.0% (by GC)
6′-甲氧基-2′-萘乙酮
分子式: C₁₃H₁₂O₂
分子量: 200.24 g/mol
沸点: 195°C
MDL编号: MFCD00021643
CAS号: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C