6-Acrylamidohexanoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1896-1G A1896-25G A1896-5G
TCIAA1896-1GEA 0 CNY
TCIAA1896-1G TCIAA1896-25G TCIAA1896-5G
6-Acrylamidohexanoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
6-Acrylamidohexanoic acid
分子式: C₉H₁₅NO₃
MDL编号: MFCD06804452
CAS号: 20766-85-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C