2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A1853-1G A1853-5G
TCIAA1853-1GEA 0 CNY
TCIAA1853-1G TCIAA1853-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (通过GC)
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
分子式: C₁₀H₁₄O₃
MDL编号: MFCD00467663
CAS号: 1755-15-3