(1S,2R)-(-)-顺式-1-氨基-2-茚醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1624-1G A1624-5G
TCIAA1624-1GEA 0 CNY
TCIAA1624-1G TCIAA1624-5G
(1S,2R)-(-)-顺式-1-氨基-2-茚醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1S,2R)-(-)-顺式-1-氨基-2-茚醇
分子式: C₉H₁₁NO
MDL编号: MFCD00216655
CAS号: 126456-43-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -45.0 deg (C=1, MeOH)