(R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
A1576-1G
A1576-5G
TCIAA1576-1GEA
0
CNY
TCIAA1576-1G
TCIAA1576-5G
(R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol
分子式:
C₅H₁₃NO 沸点: 80°C |
MDL编号:
MFCD03093614 CAS号: 88390-32-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +14.0 to +15.0 deg (neat) |