N-乙酰基-L苯丙氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
Ac-Phe-OH
A1541-25G
A1541-5G
TCIAA1541-25GEA
0
CNY
TCIAA1541-25G
TCIAA1541-5G
N-乙酰基-L苯丙氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-乙酰基-L苯丙氨酸
分子式:
C₁₁H₁₃NO₃ 分子量: 207.2 g/mol |
MDL编号:
MFCD00063158 CAS号: 2018-61-3 EINECS: 217-959-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +38.0 to +42.0 deg (C=5, MeOH) |