1,3-金刚烷二甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A1531-25G A1531-5G
TCIAA1531-25GEA 0 CNY
TCIAA1531-25G TCIAA1531-5G
1,3-金刚烷二甲醇 ≥98.0% (通过GC)
1,3-金刚烷二甲醇
分子式: C₁₀H₁₆O₂
溶点: 258°C
MDL编号: MFCD00154013
CAS号: 5001-18-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %