2-氨基-4-氯-6-甲氧基嘧啶 ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
A1520-25G A1520-5G
TCIAA1520-25GEA 0 CNY
TCIAA1520-25G TCIAA1520-5G
2-氨基-4-氯-6-甲氧基嘧啶 ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
2-氨基-4-氯-6-甲氧基嘧啶
分子式: C₅H₆ClN₃O
分子量: 159.57 g/mol
MDL编号: MFCD00233535
CAS号: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C