4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-(1-Benzyl-4-piperidyl)ethylamine
A1517-25G
A1517-5G
TCIAA1517-25GEA
0
CNY
TCIAA1517-25G
TCIAA1517-5G
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine
分子式:
C₁₄H₂₂N₂ 分子量: 218.34 g/mol |
MDL编号:
MFCD02093423 CAS号: 86945-25-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |