Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
A1433-5G A1433-1G
TCIAA1433-5GEA 0 CNY
TCIAA1433-5G TCIAA1433-1G
Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate ≥95.0% (通过GC)
Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate
分子式: C₁₈H₁₄O₄
MDL编号: MFCD01321126
CAS号: 93655-34-6