乙二醇甲醚丙烯酸酯 ≥98.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丙烯酸甲氧基乙酯
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1405-25ML A1405-500ML
TCIAA1405-25MLEA 0 CNY
TCIAA1405-25ML TCIAA1405-500ML
乙二醇甲醚丙烯酸酯 ≥98.0% (by GC) stabilised
乙二醇甲醚丙烯酸酯
分子式: C₆H₁₀O₃
分子量: 130.14 g/mol
沸点: 56°C
闪点: 60°C
MDL编号: MFCD00048149
CAS号: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
UN号: 1992
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %