乙二醇苯基醚丙烯酸酯 ≥93.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1400-25G A1400-500G
TCIAA1400-25GEA 0 CNY
TCIAA1400-25G TCIAA1400-500G
乙二醇苯基醚丙烯酸酯 ≥93.0% (通过GC) stabilised
乙二醇苯基醚丙烯酸酯
分子式: C₁₁H₁₂O₃
闪点: 141°C
MDL编号: MFCD00053696
CAS号: 48145-04-6
EINECS: 256-360-6
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 1.0